Print…
2,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,4-Dichlorophenyl)methanol
OR5024-100G OR5024-25G OR5024-500G
APOSOR5024-100GEA 102 EUR
APOSOR5024-100G APOSOR5024-25G APOSOR5024-500G
2,4-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,4-Dichlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 150 °C/25mmHg
Ponto de Fusão: 54…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004606
Número CAS: 1777-82-8
EINECS: 217-210-5