Print…
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Chlorophenyl)methanol
OR5022-25G OR5022-500G
APOSOR5022-25GEA 21.9 EUR
APOSOR5022-25G APOSOR5022-500G
4-Chlorobenzyl alcohol 98%
4-Chlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 234 °C
Ponto de Fusão: 68…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004652
Número CAS: 873-76-7
EINECS: 212-852-2