Print…
4-Bromobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5021-100G OR5021-25G OR5021-500G
APOSOR5021-100GEA 0 EUR
APOSOR5021-100G APOSOR5021-25G APOSOR5021-500G
4-Bromobenzyl alcohol 98%
4-Bromobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇BrO
Ponto de Fusão: 75…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004650
Número CAS: 873-75-6
EINECS: 212-851-7