Print…
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Chlorophenyl)methanol
OR5019-10G OR5019-100G OR5019-25G
APOSOR5019-10GEA 21.9 EUR
APOSOR5019-10G APOSOR5019-100G APOSOR5019-25G
3-Chlorobenzyl alcohol 99%
3-Chlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇ClO
Ponto de ebulição: 237 °C
Densidade: 1,211 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004632
Número CAS: 873-63-2
EINECS: 212-847-5