Print…
Piperonyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylmethanol, 3,4-(Methylenedioxy)benzyl alcohol, 1,3-Benzodioxol-5-ylmethanol
OR5017-25G OR5017-5G
APOSOR5017-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5017-25G APOSOR5017-5G
Piperonyl alcohol 98%
Piperonyl alcohol
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 156…158 °C
Ponto de Fusão: 50…55 °C
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005836
Número CAS: 495-76-1
EINECS: 207-808-4