Print…
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-Nitrophenyl)methanol
OR5016-100G OR5016-25G
APOSOR5016-100GEA 53.8 EUR
APOSOR5016-100G APOSOR5016-25G
3-Nitrobenzyl alcohol 99%
3-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 175…180 °C/3mmHg
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Densidade: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007273
Número CAS: 619-25-0