Print…
4-Nitrobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Nitrophenyl)methanol
OR5015-100G OR5015-1KG OR5015-500G
APOSOR5015-100GEA 21.9 EUR
APOSOR5015-100G APOSOR5015-1KG APOSOR5015-500G
4-Nitrobenzyl alcohol 98%
4-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 185 °C/12mmHg
Ponto de Fusão: 92…95 °C
Ponto de Inflamação: 180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007376
Número CAS: 619-73-8
EINECS: 210-611-6