Print…
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2-Nitrophenyl)methanol
OR5014-100G OR5014-500G
APOSOR5014-100GEA 43.5 EUR
APOSOR5014-100G APOSOR5014-500G
2-Nitrobenzyl alcohol 98%
2-Nitrobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₇NO₃
Peso Molecular: 153.14 g/mol
Ponto de ebulição: 270 °C
Ponto de Fusão: 69…74 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007186
Número CAS: 612-25-9
EINECS: 210-302-6