Print…
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (2,6-Dichlorophenyl)methanol
OR5013-100G OR5013-10G OR5013-25G
APOSOR5013-100GEA 84.6 EUR
APOSOR5013-100G APOSOR5013-10G APOSOR5013-25G
2,6-Dichlorobenzyl alcohol 97%
2,6-Dichlorobenzyl alcohol
Fórmula: C₇H₆Cl₂O
Ponto de ebulição: 150 °C/25mmHg
Ponto de Fusão: 96…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004609
Número CAS: 15258-73-8
EINECS: 239-300-3