Print…
4,4'-Dimethoxybenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(4-methoxyphenyl)methanone
OR5012-100G OR5012-25G
APOSOR5012-100GEA 65.4 EUR
APOSOR5012-100G APOSOR5012-25G
4,4'-Dimethoxybenzophenone 98%
4,4'-Dimethoxybenzophenone
Fórmula: C₁₅H₁₄O₃
Ponto de Fusão: 141…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008404
Número CAS: 90-96-0
EINECS: 202-028-0