Print…
4-Hydroxybenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-Hydroxyphenyl)(phenyl)methanone, p-Hydroxybenzophenone
OR5011-100G OR5011-500G OR5011-1KG
APOSOR5011-100GEA 31.9 EUR
APOSOR5011-100G APOSOR5011-500G APOSOR5011-1KG
4-Hydroxybenzophenone 98%
4-Hydroxybenzophenone
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 260…262 °C/24mmHg
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002355
Número CAS: 1137-42-4
EINECS: 214-507-1