Print…
4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5010-100G OR5010-250G OR5010-500G
APOSOR5010-100GEA 26.1 EUR
APOSOR5010-100G APOSOR5010-250G APOSOR5010-500G
4,4'-Dichlorobenzophenone 98%
4,4'-Dichlorobenzophenone
Fórmula: C₁₃H₈Cl₂O
Ponto de ebulição: 353 °C
Ponto de Fusão: 144…146 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000623
Número CAS: 90-98-2
EINECS: 202-030-1