Print…
2-Methylbenzophenone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Methylbenzophenone
OR5009-25G OR5009-10G
APOSOR5009-25GEA 24.8 EUR
APOSOR5009-25G APOSOR5009-10G
2-Methylbenzophenone 98%
2-Methylbenzophenone
Fórmula: C₁₄H₁₂O
Ponto de ebulição: 309…311 °C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,085 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008518
Número CAS: 131-58-8