Print…
2,6-Dichlorobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR5004-100G OR5004-1KG OR5004-500G
APOSOR5004-100GEA 72.5 EUR
APOSOR5004-100G APOSOR5004-1KG APOSOR5004-500G
2,6-Dichlorobenzoic acid 97%
2,6-Dichlorobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄Cl₂O₂
Peso Molecular: 191.01 g/mol
Ponto de ebulição: 299
Ponto de Fusão: 139…145 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002418
Número CAS: 50-30-6
EINECS: 200-025-9