Print…
Ácido 4-Iodobenzoico 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4999-100G OR4999-25G
APOSOR4999-100GEA 43.5 EUR
APOSOR4999-100G APOSOR4999-25G
Ácido 4-Iodobenzoico 98%
Ácido 4-Iodobenzoico
Fórmula: C₇H₅IO₂
Ponto de Fusão: 270…273 °C (decomposição)
Densidade: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002533
Número CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2