Print…
2-Bromobenzoic acid 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: o-Bromobenzoic Acid
OR4995-250G OR4995-100G OR4995-500G
APOSOR4995-250GEA 34.8 EUR
APOSOR4995-250G APOSOR4995-100G APOSOR4995-500G
2-Bromobenzoic acid 97%
2-Bromobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de Fusão: 146…150 °C
Densidade: 1,93 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002402
Número CAS: 88-65-3
EINECS: 201-848-6