Print…
5-Nitrosalicylic acid 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4992-100G OR4992-25G OR4992-500G
APOSOR4992-100GEA 102 EUR
APOSOR4992-100G APOSOR4992-25G APOSOR4992-500G
5-Nitrosalicylic acid 99%
5-Nitrosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 228…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007338
Número CAS: 96-97-9