Print…
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR4990-100G OR4990-25G OR4990-500G
APOSOR4990-100GEA 87.3 EUR
APOSOR4990-100G APOSOR4990-25G APOSOR4990-500G
2,3-Dimethoxybenzoic acid 98%
2,3-Dimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 314
Ponto de Fusão: 121…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002432
Número CAS: 1521-38-6