Print…
3,5-Dimethylbenzoic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4988-100G OR4988-1KG OR4988-500G
APOSOR4988-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4988-100G APOSOR4988-1KG APOSOR4988-500G
3,5-Dimethylbenzoic acid 98%
3,5-Dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de Fusão: 169…171 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002525
Número CAS: 499-06-9
EINECS: 207-876-5