Print…
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4982-1G OR4982-25G
APOSOR4982-1GEA 14.7 EUR
APOSOR4982-1G APOSOR4982-25G
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
4-(tert-Butyl)-2-nitroaniline
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O₂
Ponto de Fusão: 101…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00066305
Número CAS: 6310-19-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III