Print…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4981-100G OR4981-500G
APOSOR4981-100GEA 94.4 EUR
APOSOR4981-100G APOSOR4981-500G
3,5-Dimethoxybenzaldehyde 97%
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 115…118 °C/1mmHg
Ponto de Fusão: 44…48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003366
Número CAS: 7311-34-4