Print…
2-Nitrobenzaldeído 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4976-100G OR4976-25G
APOSOR4976-100GEA 63.8 EUR
APOSOR4976-100G APOSOR4976-25G
2-Nitrobenzaldeído 98%
2-Nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₃
Ponto de ebulição: 153 °C/23mmHg
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007132
Número CAS: 552-89-6
EINECS: 209-025-3