Print…
3,4-Dimetoxianilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4959-25G OR4959-100G OR4959-500G
APOSOR4959-25GEA 21.9 EUR
APOSOR4959-25G APOSOR4959-100G APOSOR4959-500G
3,4-Dimetoxianilina 98%
3,4-Dimetoxianilina
Fórmula: C₈H₁₁NO₂
Peso Molecular: 153.18 g/mol
Ponto de ebulição: 174…176 °C/22mmHg
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008394
Número CAS: 6315-89-5
EINECS: 228-647-6