Print…
4-Isopropilanilina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: p-Cumidine, 4-Aminocumene
OR4957-100G OR4957-5G OR4957-10G OR4957-25G
APOSOR4957-100GEA 0 EUR
APOSOR4957-100G APOSOR4957-5G APOSOR4957-10G APOSOR4957-25G
4-Isopropilanilina 98%
4-Isopropilanilina
Fórmula: C₉H₁₃N
Ponto de ebulição: 224…228 °C
Ponto de Fusão: –63 °C
Densidade: 0,989 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007900
Número CAS: 99-88-7
EINECS: 202-797-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,III