Print…
2-(Methylthio)aniline 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Methylmercapto)aniline
OR4955-25G OR4955-5G
APOSOR4955-25GEA 43.5 EUR
APOSOR4955-25G APOSOR4955-5G
2-(Methylthio)aniline 97%
2-(Methylthio)aniline
Fórmula: C₇H₉NS
Ponto de ebulição: 233…234 °C
Densidade: 1,111 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >113 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007708
Número CAS: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III