Print…
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4948-1G OR4948-5G
APOSOR4948-1GEA 65.5 EUR
APOSOR4948-1G APOSOR4948-5G
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione 98%
1-(4-Acetylphenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Fórmula: C₁₂H₉NO₃
Ponto de Fusão: 154…158 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014537
Número CAS: 1082-85-5
EINECS: 214-106-1