Print…
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4947-100G OR4947-25G
APOSOR4947-100GEA 0 EUR
APOSOR4947-100G APOSOR4947-25G
3',5'-Diacetoxyacetophenone 97%
3',5'-Diacetoxyacetophenone
Fórmula: C₁₂H₁₂O₅
Ponto de Fusão: 94…96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008702
Número CAS: 35086-59-0