Print…
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4941-1G OR4941-250MG OR4941-5G
APOSOR4941-1GEA 143 EUR
APOSOR4941-1G APOSOR4941-250MG APOSOR4941-5G
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
5-Isoxazol-5-ylthiophene-2-sulphonyl chloride
Fórmula: C₇H₄ClNO₃S₂
Ponto de Fusão: 69…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02187482
Número CAS: 551930-53-1
UN: 3261
ADR: 8,III