Print…
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, Grau técnico
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4939-1G OR4939-5G
APOSOR4939-1GEA 58 EUR
APOSOR4939-1G APOSOR4939-5G
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride, Grau técnico
2,1,3-benzoxadiazole-4-sulphonyl chloride
Fórmula: C₆H₃ClN₂O₃S
Ponto de Fusão: 77…78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00068072
Número CAS: 114322-14-4
UN: 3261
ADR: 8,II