Print…
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4932-100G OR4932-25G OR4932-5G
APOSOR4932-100GEA 0 EUR
APOSOR4932-100G APOSOR4932-25G APOSOR4932-5G
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine 98%
4,5-Dichloro-o-phenylenediamine
Fórmula: C₆H₆Cl₂N₂
Ponto de Fusão: 158…163 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007723
Número CAS: 5348-42-5