Print…
1H-Pyrazole 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Pyrazole, 1H-Pyrazole
OR4931-100G OR4931-1KG OR4931-25G
APOSOR4931-100GEA 24.8 EUR
APOSOR4931-100G APOSOR4931-1KG APOSOR4931-25G
1H-Pyrazole 99%
1H-Pyrazole
Fórmula: C₃H₄N₂
Peso Molecular: 68.08 g/mol
Ponto de ebulição: 186…188 °C
Ponto de Fusão: 67…70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005234
Número CAS: 288-13-1
EINECS: 206-017-1
Merck Index: 12,08144