Print…
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-4-chloro-6-pyrimidinol, 2-Amino-4-chloro-6-hydroxypyrimidine
OR49059-100G OR49059-25G
APOSOR49059-100GEA 498 EUR
APOSOR49059-100G APOSOR49059-25G
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
2-Amino-6-chloropyrimidin-4(3H)-one
Fórmula: C₄H₄ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006093
Número CAS: 1194-21-4