Print…
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N1-(4-Aminophenyl)benzene-1,4-diamine sulphate, Bis(4-aminophenyl)amine Sulphate, 4,4'-Iminodianiline sulphate
OR4904-25G OR4904-5G
APOSOR4904-25GEA 29 EUR
APOSOR4904-25G APOSOR4904-5G
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate 97+%
4,4'-Diaminodiphenylamine sulphate Hydrate
Fórmula: C₁₂H₁₃N₃
Peso Molecular: 297.33 g/mol
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013113
Número CAS: 53760-27-3
EINECS: 258-748-0