Print…
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR49032-1G OR49032-5G
APOSOR49032-1GEA 0 EUR
APOSOR49032-1G APOSOR49032-5G
1-(3-Cyanophenyl)piperazine 95%
1-(3-Cyanophenyl)piperazine
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06796181
Número CAS: 178928-58-0