Print…
Pyromellitic dianhydride 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1,2,4,5-Benzenetetracarboxylic anhydride
OR4903-100G OR4903-2.5KG OR4903-500G
APOSOR4903-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4903-100G APOSOR4903-2.5KG APOSOR4903-500G
Pyromellitic dianhydride 98%
Pyromellitic dianhydride
Fórmula: C₁₀H₂O₆
Ponto de ebulição: 397…400 °C
Ponto de Fusão: 283…288 °C
Densidade: 1,68 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 380 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005005
Número CAS: 89-32-7
EINECS: 201-898-9