Print…
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR49028-10G OR49028-5G
APOSOR49028-10GEA 0 EUR
APOSOR49028-10G APOSOR49028-5G
(3-Nitrophenyl)acetic acid
(3-Nitrophenyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(NO₂))CH₂COOH
Ponto de Fusão: 117…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007278
Número CAS: 1877-73-2