Print…
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR49023-2G OR49023-5G
APOSOR49023-2GEA 183 EUR
APOSOR49023-2G APOSOR49023-5G
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
4-(Dimethylamino)cyclohexanone
Fórmula: C₈H₁₅NO
Ponto de ebulição: 213,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09037892
Número CAS: 40594-34-1
UN: 2735
ADR: 8,III