Print…
4-Bromobenzilamina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR49010-100G OR49010-25G OR49010-5G
APOSOR49010-100GEA 212 EUR
APOSOR49010-100G APOSOR49010-25G APOSOR49010-5G
4-Bromobenzilamina 98%
4-Bromobenzilamina
Fórmula: C₇H₈BrN
Ponto de ebulição: 110…112 °C/30mmHg
Ponto de Fusão: 25 °C
Densidade: 1,473 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047931
Número CAS: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
UN: 3259
ADR: 8,II