Print…
3,4-Dichlorothiobenzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR49004-10G OR49004-1G OR49004-5G
APOSOR49004-10GEA 0 EUR
APOSOR49004-10G APOSOR49004-1G APOSOR49004-5G
3,4-Dichlorothiobenzamide
3,4-Dichlorothiobenzamide
Fórmula: C₇H₅Cl₂NS
Ponto de Fusão: 133…137 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973321
Número CAS: 22179-73-3