Print…
4-Morpholinoaniline 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4896-100G OR4896-25G OR4896-5G
APOSOR4896-100GEA 115 EUR
APOSOR4896-100G APOSOR4896-25G APOSOR4896-5G
4-Morpholinoaniline 98%
4-Morpholinoaniline
Fórmula: C₁₀H₁₄N₂O
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006169
Número CAS: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1