Print…
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (1E)-3,3-dimethyl-1-phenyl-2-azabut-1-ene
OR4894-10G OR4894-25G OR4894-5G
APOSOR4894-10GEA 161 EUR
APOSOR4894-10G APOSOR4894-25G APOSOR4894-5G
N-Benzylidene-tert-butylamine 97%
N-Benzylidene-tert-butylamine
Fórmula: C₁₁H₁₅N
Ponto de ebulição: 209 °C
Ponto de Fusão: –30 °C
Densidade: 0,906 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00043553
Número CAS: 6852-58-0