Print…
3-Cloroanilina
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4892-100G OR4892-500G
APOSOR4892-100GEA 21.9 EUR
APOSOR4892-100G APOSOR4892-500G
3-Cloroanilina
3-Cloroanilina
Fórmula: C₆H₆ClN
Ponto de ebulição: 95…96 °C/11mmHg
Ponto de Fusão: –11 °C
Densidade: 1,206 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007765
Número CAS: 108-42-9
EINECS: 203-581-0
UN: 2019
ADR: 6.1,II