Print…
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4874-100MG OR4874-1G OR4874-5G
APOSOR4874-100MGEA 23.2 EUR
APOSOR4874-100MG APOSOR4874-1G APOSOR4874-5G
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloro-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₇ClN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00269625
Número CAS: 138642-96-3