Print…
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-butyl pyrrolidine-1-carboxylate, pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-BOC-Pyrrolidine
OR4852-1G OR4852-5G
APOSOR4852-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4852-1G APOSOR4852-5G
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl pyrrolidine-1-carboxylate
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Ponto de ebulição: 80 °C/0,2mmHg
Densidade: 0,977 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 86 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216581
Número CAS: 86953-79-9