Print…
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Thiophenecarboxylic hydrazide, 2-Thiophenecarboxylic acid hydrazide, Thiophene-2-carbohydrazide
OR4847-1G OR4847-25G
APOSOR4847-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4847-1G APOSOR4847-25G
Thiophene-2-carboxylic hydrazide 98%
Thiophene-2-carboxylic hydrazide
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Peso Molecular: 142.18 g/mol
Ponto de Fusão: 136…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005435
Número CAS: 2361-27-5