Print…
2-Hydroxyisobutyric acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
OR4840-100G OR4840-25G OR4840-500G OR4840-1KG
APOSOR4840-100GEA 27.7 EUR
APOSOR4840-100G APOSOR4840-25G APOSOR4840-500G APOSOR4840-1KG
2-Hydroxyisobutyric acid
2-Hydroxyisobutyric acid
Fórmula: C₄H₈O₃
Ponto de ebulição: 84 °C/1,5mmHg
Ponto de Fusão: 76…80 °C
Densidade: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004459
Número CAS: 594-61-6