Print…
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4837-1G OR4837-250MG
APOSOR4837-1GEA 75.7 EUR
APOSOR4837-1G APOSOR4837-250MG
3-Aminothiophene-2-carboxamide 98%
3-Aminothiophene-2-carboxamide
Fórmula: C₅H₆N₂OS
Ponto de Fusão: 120…122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052593
Número CAS: 147123-47-5