Print…
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR4835-1G OR4835-5G OR4835-10G
APOSOR4835-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4835-1G APOSOR4835-5G APOSOR4835-10G
2-Chloropyridine-6-carbonitrile 98%
2-Chloropyridine-6-carbonitrile
Fórmula: C₆H₃ClN₂
Ponto de Fusão: 85…89 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00274527
Número CAS: 33252-29-8
EINECS: 251-429-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III