Print…
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR4832-1G OR4832-250MG
APOSOR4832-1GEA 139 EUR
APOSOR4832-1G APOSOR4832-250MG
5-(2-Chlorophenyl)oxazole 95%
5-(2-Chlorophenyl)oxazole
Fórmula: C₉H₆ClNO
Ponto de Fusão: 33…35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084973
Número CAS: 89808-74-2