Print…
1,2-Diaminocyclohexane
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1,2-Diaminocyclohexane, 1,2-Cyclohexanediamine
OR48276-1KG OR48276-250G
APOSOR48276-1KGEA 128 EUR
APOSOR48276-1KG APOSOR48276-250G
1,2-Diaminocyclohexane
1,2-Diaminocyclohexane
Fórmula: C₆H₁₄N₂
Peso Molecular: 114.19 g/mol
Ponto de ebulição: 188…192 °C
Ponto de Fusão: 42036 °C
Ponto de Inflamação: 75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001491
Número CAS: 694-83-7
UN: 2735
ADR: 8 III